Produktname
Bariumchlorid -Lösung, for 1000 ml, c(BaCl2) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumchlorid -Lösung
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10361-37-2 + 1609-47-8