Merck
1.09940
Natriumcarbonat -Lösung
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumcarbonat -Lösung, for 1000 ml, c(Na2CO3) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat -Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c