Merck
1.09644
MAS-100 Iso NT® Staubdeckel
stainless steel, Protection of MAS-100 Iso sampling heads from dust
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel , stainless steel cover
agency
non-compendial
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100® Iso
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Der MAS-100 ISO NT® Staubdeckel aus Edelstahl schützt die perforierten Edelstahldeckel von MAS-100 ISO NT® oder MAS-100 ISO MH® vor Beschädigungen und Schmutz. Das Design ermöglicht eine leichte Handhabung, selbst beim Tragen von Isolator-Handschuhen. Der Staubdeckel ist aus Edelstahl und kann autoklaviert und mit jedem Desinfektionsmittel, das mit Edelstahl verträglich ist, desinfiziert werden, um falsch-positive Ergebnisse in Isolatoren, RABS oder hochgradigen Reinräumen zu vermeiden.
Application
Der MAS-100 ISO NT® Staubdeckel für Sammelkopf verhindert eine Kreuzkontamination des perforierten Deckels und der Agarmedien, wenn der Luftkeimsammler nicht verwendet wird.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG