Direkt zum Inhalt
1.09608
n-Tetradecane
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
n-Tetradecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.39
EC Index Number:
211-096-0
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.55 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-6.5 % (v/v)
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Tetradecane
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)