Fortfahren mit
1.09411
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Synonym(e):
ICP-MS Multi-Element Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.005 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
ICP Multi-element standard solution XXIV can be used as a calibration standard for the analysis of total arsenic and arsenic species in rice samples by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
Analysis Note
In 1% HNO3:
  • 500 mg/L: K
  • 50 mg/L: As, Cd, Co, Mo, Ni, Sr, Al, Ba, Cu, Zn, Cr, Pb, Se, Mn
Other Notes
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10141-05-6
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)