Merck
1.08487
Harnstoff
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid, Diaminomethanon, Carbonyldiamin, Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Analysis Note
Gehalt (ex N): 99,0–100,5 %
Gehalt (ex N, berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0–101,5 %
Reinheit (DSC (Differenzialscanningkalorimetrie)): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (10 %; Wasser; Farbe): farblos
Aussehen der Lösung (10 %; Wasser; Klarheit): klar
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
Acidität, Alkalinität: ≤ 0,0005 meq/g
Schmelzpunkt (DSC): 132–135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,0500 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0004 %
Biuret: ≤ 0,05 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: UX0065-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c