Direkt zum Inhalt
1.07680
Lactose TTC Agar with Tergitol 7
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
AFNOR (norm NF 90-414 (1985)), ISO (9308-1(1988))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
für die Mikrobiologie
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): grün
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Citrobacter freundii ATCC 8090): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Mediumfarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb
Mediumfarbe (Citrobacter freundii ATCC 8090): gelb
Mediumfarbe (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): blau
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb-orange
Koloniefarbe (Citrobacter freundii ATCC 8090): gelb-orange
Koloniefarbe (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): rot
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): gehemmte
Inkubation: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Other Notes
Wir bieten zwei Mediumarten an: das erstklassige granulierte GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect® Kulturmedium stehen je nach Ihrem Bedarf zur Wahl.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime weisen auf den Grad der Qualitätskontrolle hin, von der einfachen QK zur standardmäßigen QK-Plus und Prime für umfassende regulatorische Konformität.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)