Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,60 |
5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 277,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 555,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
32-35% Free acid (as citric acid)
pH
3.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Bei Verwendung als:
- Vorreinigungsmittel löst es hauptsächlich Carbonate und Hydroxide in den Rückständen auf. Proteinsubstanzen und organische Basen, z. B. Amine, werden häufig entfernt.
- Spülmittel eignet es sich besonders gut für das Entfernen von auf dem gereinigten Material verbliebenen Alkalispuren oder, im Falle eines Lösungsübertrags, zur Neutralisierung.
Das saure Reinigungsmittel eignet sich auch gut für das Entfernen von Kalkablagerungen in Waschmaschinen. Das Produkt wird zur Verwendung in Fällen empfohlen, in denen auf die Aufrechterhaltung schonender Einsatzbedingungen geachtet werden muss. Eignet sich insbesondere für das schonende Entfernen von Kalkablagerungen, z. B. an Wasserhähnen oder auf empfindlichen Metall- und Glasoberflächen.
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,140–1,150
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.15 g/cm3 at 20 °C | density 1.294 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.07 g/cm3 at 20 °C |
| impurities 32-35% Free acid (as citric acid) | impurities 29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric), 4.3-5.3% Free alkali (as NH3) | impurities - | impurities - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1