Fortfahren mit
1.07381
Lead(II) carbonate
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Lead(II) carbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CO3Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.21
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-943-4
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 92,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
315 °C (decomposition)
density
6.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cd: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, N: ≤0.02%, Na: ≤0.05%, Zn: ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
corresponds to ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) carbonate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
598-63-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)