Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,20 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
pH
9.2 (20 °C in H2O, ready-to-use solution)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Unser breites Spektrum von pH-Kalibrierungspuffern bietet ideale Produkte und Verpackungen für Ihre individuellen Anforderungen. Alle Pufferlösungen sind auf primäre Referenzmaterialien von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland) rückführbar. Die Pufferlösungen sind in 1-Liter-PE-Flaschen erhältlich, gemessen bei 20 °C oder 25 °C.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format - | format mixture | format mixture |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.005 g/cm3 |
| pH 9.2 (20 °C in H2O, ready-to-use solution) | pH - | pH 9.2 (25 °C in H2O) | pH - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c