Merck
1.06505
Natriumdithionit
EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumdithionit, Natriumhydrosulfit, Natriumhypodisulfit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-890-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥85.0% (iodometric)
Form:
powder
Solubility:
250 g/L (slow decomposition)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥85.0% (iodometric)
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
transition temp
flash point >100 °C
solubility
250 g/L (slow decomposition)
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe: Diese Studie führt eine schnelle Methode zum Nachweis von Natriumdithionit-Rückständen in Zucker mit einer neuartigen Fluoreszenzsonde auf Xanthylium-Basis vor. Die Methode ist hochempfindlich und effizient und stellt somit einen bedeutenden Fortschritt in der Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrolle dar (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions: In der Forschungsarbeit zum Sulfatverfahren wird die Verwendung von Natriumdithionit untersucht, um Mannose unter alkalischen Bedingungen zu stabilisieren. Die Ergebnisse zeigen sein Potenzial, den Abbau von Hemicellulose zu reduzieren, und liefern Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung chemischer Aufschlussprozesse (Lindén et al., 2020).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 85,0 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,05 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdithionit
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C