description
FU VIII grade
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>150 °C (anhydrous)
solubility
920 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/11C6H8O7.11Na.2H2O/c11*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;;/h11*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;;;;;;;11*+1;;/p-33
InChI key
HEFYJRQSMQOKRW-UHFFFAOYSA-A
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.