Fortfahren mit
1.06130
Mischindikator 5
pH indicator, for ammonia titrations
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mischindikator 5, for ammonia titrations
Quality Segment
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 14 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
pH-Wert (20 °C): 5,0–5,5
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C