Merck
1.05613
HPTLC-Platten, Kieselgel F₂₅₄ GLP
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungs-DC-Platten mit F₂₅₄-Indikator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten, 20 x 10 cm
Diese Platten sind mit einer individuellen Lasercodierung für GLP-Anwendungen versehen. Diese für GLP-Anwendungen vorgesehenen Platten sind oben mit einer Produkt-, Chargen- und individuellen Plattennummer versehen. So kann jede im Labor verwendete Platte leicht protokolliert und archiviert werden. Ausgehend von unserem bewährten Kieselgel, das in TLC- und HPTLC-Platten Anwendung findet, liefern auch diese GLP-Platten eine gleichermaßen unübertroffene Trennleistung.
Application
HPTLC-Kieselgel F₂₅₄ GLP-Glasplatten. HPTLC-Kieselgelplatten, 20 x 10 cm, 25 Stück
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 mL/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu vif Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
23–29
- Reichstein S, Steroidtest: 36–45
- Methyltestosteron, Steroidtest: 43–52
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 5613-6; 5613