Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 227,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.630,00 |
Über diesen Artikel
€ 227,00
Quality Segment
agency
RAPP (1974), in accordance with ISO 11133.
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
3 yr
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
dry media (Store tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.0 (30 °C, 53 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
53 g/L
bulk density
520 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren•Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): bräunlich
Erstarrungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
pH-Wert (25 °C): 4,8 - 5,2
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70 %
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut/sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut/sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (früher A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut/sehr gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): mäßig/gut
Inkubation: 7 Tage bei 28 °C; aerob (Hefen 3 Tage).
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Würze-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?