Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
450 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
expl. lim.
4-46 % (v/v)
pH
9.5 (450 g/L in H2O)
transition temp
flash point 15 °C
density
0.997 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- Improved Anti-Vulcanization and Bonding Performance of a Silver Alloy Bonding Wire by a Cathodic Passivation Treatment with Palladium: Diese Studie unterstreicht die Anwendung von Ammoniumsulfidlösung zur Verbesserung der Entvulkanisierungs- und Klebeeigenschaften von in elektronischen Geräten verwendeten Bonddrähten aus Silberlegierung. Die kathodische Passivierungsbehandlung mit Ammoniumsulfid ermöglicht signifikante Verbesserungen hinsichtlich der Haltbarkeit und Leistung von Materialien, was in der Materialwissenschaft und industriellen Fertigung von entscheidender Bedeutung ist (Yang et al., 2022).
- The roles and applications of chaotropes and kosmotropes in industrial fermentation processes: Ammoniumsulfid, das als chaotrope Substanz verwendet wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Enzymen und Proteinen während Fermentationsprozessen. Diese Anwendung ist besonders in der biotechnologischen und pharmazeutischen Industrie von Bedeutung, wo die Enzymstabilität für die Effizienz von Bioprozessen entscheidend ist (Timson, 2020).
- Cobalt iontophoresis techniques for tracing afferent and efferent connections in the vertebrate CNS: Diese Studie konzentriert sich zwar hauptsächlich auf die Kobalt-Iontophorese, beschreibt jedoch auch den potenziellen Nutzen von Ammoniumsulfid in ähnlichen neurowissenschaftlichen Anwendungen. Ammoniumsulfid kann aufgrund seiner effektiven Ionentransporteigenschaften zur Verfolgung neuraler Verbindungen verwendet werden, was wertvolle Einblicke in den Verlauf von Nervenbahnen ermöglicht (Fuller and Prior, 1975).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,05 %
Ca (Calcium): ≤ 0,003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Glührückstand (800 °C als Sulfat): ≤ 0,05 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12135-76-1