Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
232-310-9
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to IFU
Ph:
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant
Quality Segment
agency
according to IFU
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
yellow-brown
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
bulk density
590 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult® plus Malzextrakt-Bouillon enthält Polysaccharide, die als Energiequelle dienen und dem Medium seinen Säuregrad verleihen. Mykologisches Pepton dient als Stickstoffquelle. Milchsäure, Weinsäure oder Antibiotika hemmen das bakterielle Wachstum und erhöhen die Selektivität des Mediums. Der pH-Wert des Nährmediums sollte auf 3,5 gebracht werden, um Pilzkolonien auszählen zu können und das Wachstum bakterieller Flora zu hemmen. Die Malzextrakt-Bouillon kann für die selektive Kultivierung von Aspergillus flavus angepasst werden. Des Weiteren können dem Malzextrakt-Agar bestimmte Indikatorfarbstoffe hinzugefügt werden, um die Unterscheidung von Hefe- und Bakterienkolonien zu ermöglichen.
Application
Malzextrakt-Bouillon wird für den Nachweis, die Isolierung und die Zählung von Pilzen, insbesondere Hefen und Schimmelpilzen, in verschiedenen Stoffen sowie für die Kultivierung von Versuchsstämmen für mikrobiologische Vitamin-Assays verwendet.
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 4,6–5,0
Wachstumsförderungstest gemäß der aktuellen Version von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut bis sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): gut bis sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): gut bis sehr gut
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404
(WDCM 00053)): gut bis sehr gut Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): gut bis sehr gut
Inkubation: 7 Tage bei 26 ± 2 °C, aerob
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 4,6–5,0
Wachstumsförderungstest gemäß der aktuellen Version von DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut bis sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): gut bis sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): gut bis sehr gut
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404
(WDCM 00053)): gut bis sehr gut Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): gut bis sehr gut
Inkubation: 7 Tage bei 26 ± 2 °C, aerob
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® plus Malzextrakt-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c