form
powder (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Micrococcus spp., bacteria
General description
für die Mikrobiologie
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht trüb
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,7–8,1
Verfestigungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
Wachstum (Bacillus subtilis BGA): gut bis sehr gut
Hemmzonendurchmesser/Streptomycin 0,5 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Streptomycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Gentamycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Gentamycin 30 µg (Bacillus subtilis BGA):
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,7–8,1
Verfestigungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
Wachstum (Bacillus subtilis BGA): gut bis sehr gut
Hemmzonendurchmesser/Streptomycin 0,5 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Streptomycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Gentamycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA):
Hemmzonendurchmesser/Gentamycin 30 µg (Bacillus subtilis BGA):
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antibiotika-Agar Nr. 5
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?