Merck
1.04944
Kaliumchlorat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumchlorat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.55
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
223-289-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (completely 69.9 g/l at 20 °C (68 °F))
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
bp
400 °C (decomposition)
mp
356 °C
solubility
water: soluble (completely 69.9 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200‑1400 kg/m3
anion traces
bromate (BrO3-): ≤0.015%, chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Inorganic oxidizer detection from propellants, pyrotechnics, and homemade explosive powders using gradient elution moving boundary electrophoresis: Beschreibt die effektive Identifizierung von Kaliumchlorat in verschiedenen explosiven Formulierungen mittels Elektrophorese, was zu einer sichereren Handhabung und forensischen Anwendungen beiträgt (Krauss et al., 2021).
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Bromat (BrO₃): ≤ 0,015 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c