Direkt zum Inhalt
1.04506
L-Hydroxyproline
for biochemistry
Synonym(e):
L-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-091-9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
solubility
500 g/L
bulk density
610 kg/m3
SMILES string
N1C(CC(C1)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -47.5 to -46.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %
Methanol (GC): ≤ 0.3 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)