Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Prepsolv™
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
25000 mg/kg LD50, oral (rat), >2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
220 nm, ≥50%, 250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Legal Information
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?