Über diesen Artikel
Lineare Formel:
((C6H5)NHNH)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.28
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
205-403-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
mp
173-177 °C
density
1.31 g/cm3
bulk density
420 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)NNc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Rapid assessment of soil accessible Cr(Ⅵ) in the field by a portable RGB color sensor.: Diese Studie beschreibt detailliert die Verwendung eines tragbaren RGB-Farbsensors zur schnellen Vor-Ort-Prüfung auf Cr(VI) im Boden, mit dem Ziel, Umweltüberwachungstechniken zu verbessern (Guo et al., 2024).
- Immobilization of diphenylcarbazide on paper-based analytical devices for the pre-concentration and detection of chromium VI in water samples.: In diesem Artikel wird eine Methode zur Immobilisierung von Diphenylcarbazid auf papierbasierten Analysevorrichtungen vorgestellt, die den Nachweis und die Vorkonzentration von Cr(VI) in Wasser und damit die Umweltanalyse verbessert (Ben Jaballah et al., 2023).
- Tailoring Acid Free-Paper based Analytical Devices (Af-PADs) via radiation assisted modification of cellulose paper.: Die Studie untersucht die Modifikation von Zellulosepapier durch Strahlung, um Analysevorrichtungen auf der Basis von säurefreiem Papier (Af-PADs) für eine verbesserte Analyseleistung in der chemischen Sensorik zu schaffen (Rawat et al., 2023).
- Water Decontamination from Cr(VI) by Transparent Silica Xerogel Monolith.: In dieser Forschungsarbeit wird ein neuartiger transparenter Kieselgel-Xerogel-Monolith zur effizienten Entfernung von Cr(VI) aus Wasser als neuer Ansatz für Wasseraufbereitungstechnologien vorgestellt (Zannotti et al., 2023).
Analysis Note
Reinheit (DSC): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Löslichkeit (gemäß ACS): entspricht
In Ethanol unlösliche Anteile: entspricht
Schmelzpunkt: 173–176 °C
Diphenylcarbazon: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
Sensitivität für Chromat: entspricht
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Löslichkeit (gemäß ACS): entspricht
In Ethanol unlösliche Anteile: entspricht
Schmelzpunkt: 173–176 °C
Diphenylcarbazon: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
Sensitivität für Chromat: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diphenylcarbazid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c