Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
for single-use
compatibility
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread
storage temp.
no temp limit
General description
for 1 L and 2.5 L glass bottles with S40 thread (for single-use)