Fortfahren mit
1.02352
Cellobiose
for biochemistry
Synonym(e):
Cellobiose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
208-436-5
NACRES:
NA.79
MDL number:
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9185210157517134
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
225-230 °C (decomposition)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
224-226 °C (lit.)
mp
-
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c