Merck
1.01809
Test für flüchtige organische Säuren
photometric, 50-3000 mg/L (acetic acid), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
analyte functional class(es)
volatiles 
analyte chemical class(es)
organic acids
measuring range
50-3000 mg/L (acetic acid), 50-3000 mg/L (butyric acid)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Hydroxamic acids / iron(III) salt)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 50–3000 mg/l Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Reagenzientest für flüchtige organische Säuren ermöglicht eine genaue Bestimmung der Konzentration an niederen Fettsäuren (“flüchtigen organischen Säuren”) in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In einem sauren Medium reagieren niedere Fettsäuren mit einem Diol und bilden Fettsäureester, die nachfolgend mit Hydroxylamin in Hydroxamsäuren umgewandelt werden. Diese reagieren wiederum mit Eisen(III)-Ionen und bilden rote Komplexe, die photometrisch bestimmt werden.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
wgk
WGK 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials