Fortfahren mit
1.01786
Petroleumbenzin Siedebereich 30–50 °C
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Petrolether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
30-50 °C/1013 hPa
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
expl. lim.
1.2-7.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -30 °C
flash_point_f
<-22.0 °F
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64742-49-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)