Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ba(CH3COO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.42
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-849-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
921 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
450 °C
density
2.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.003%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.15%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Application
- Pathways in permanganate oxidation of mandelic acid: reactivity and selectivity of intermediate manganese species.: Diese Studie untersucht die Reaktivität und Selektivität von Mangan-Zwischenspezies bei der Permanganatoxidation von Mandelsäure und gibt Aufschluss über Oxidationswege (Hovey et al., 2023).
- The Influence of the Synthesis Method on the Characteristics of BaTiO3.: In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, wie sich unterschiedliche Synthesemethoden auf die Eigenschaften von BaTiO3 auswirken, wobei die Rolle von Bariumacetat im Syntheseprozess hervorgehoben wird (Almeida et al., 2023).
- Hydration Structures on gamma-Alumina Surfaces With and Without Electrolytes Probed by Atomistic Molecular Dynamics Simulations.: Die Studie verwendet Molekulardynamiksimulationen, um Hydratisierungsstrukturen auf Gamma-Aluminiumoxidoberflächen zu untersuchen, wobei Bariumacetat als einer der Elektrolyte dient (Drecun et al., 2022).
- Chemical Solution Deposition of Barium Titanate Thin Films with Ethylene Glycol as Solvent for Barium Acetate.: In diesem Artikel wird die chemische Lösungsabscheidung von Bariumtitanat-Dünnschichten unter Verwendung von Ethylenglykol als Lösungsmittel für Bariumacetat beschrieben (Konsago et al., 2022).
- Effect of Hydrothermal Treatment and Doping on the Microstructural Features of Sol-Gel Derived BaTiO3 Nanoparticles.: Untersucht die Auswirkung der hydrothermischen Behandlung und Dotierung auf BaTiO3-Nanopartikel und hebt die Rolle von Bariumacetat im Sol-Gel-Prozess hervor (Zamperlin et al., 2021).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,003 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,15 %
Oxidierende Substanzen (als NO₃): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,003 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,15 %
Oxidierende Substanzen (als NO₃): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumacetat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?