Merck
1.01692
1-Chlorbutan
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
1-Chlorbutan, n-Butylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.57
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-696-6
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
79 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
110 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
110 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
227 nm, ≥60%, 232 nm, ≥80%, 250 nm, ≥98%
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.886 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv-Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „Gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
  • Durch Cl-Atome induzierter Abbau von 1-Chlorbutan und 2-Chlorbutan: Diese Studie untersucht die Kinetik und die Produktanalyse des durch Chloratome ausgelösten Abbaus von 1-Chlorbutan. Sie bietet Einblicke in die atmosphärischen Auswirkungen von Halogenkohlenwasserstoffen, die für die Umweltüberwachung und -analyse von Bedeutung sind (Kar & Rajakumar, 2023).
  • Effiziente Sanierung von mit p-Chloranilin kontaminierten Böden: Unter Verwendung von aktiviertem Persulfat in Gegenwart nanoskaliger nullwertiger Eisen-/Pflanzenkohle-Verbundstoffe demonstriert diese Studie eine Methode, die für die Sanierung von Umgebungen geeignet sein könnte, die mit ähnlichen Verbindungen wie 1-Chlorbutan kontaminiert sind. Dies ist besonders wertvoll für Umweltwissenschaftler und Labortechniker, die an der Dekontaminierung von Böden arbeiten (Guo et al., 2023).
  • Geschwindigkeitskonstante und Mechanismus des OH-initiierten Abbaus von 1-Chlorbutan: Diese Forschungsarbeit, die sich auf den atmosphärischen Abbau von 1-Chlorbutan durch Hydroxylradikale konzentriert, liefert wichtige Daten für das Verständnis der Umweltauswirkungen und des chemischen Verhaltens von 1-Chlorbutan in der Atmosphäre, die für Forschende in den Umweltwissenschaften und der Atmosphärenchemie von Bedeutung sind (Jara-Toro et al., 2020).
  • Genetic programming of catalytic Pseudomonas putida biofilms for boosting biodegradation of haloalkanes: Diese Forschungsarbeit zeigt die genetische Veränderung von Bakterien, um ihre Fähigkeit zum Abbau von Halogenalkanen, einschließlich 1-Chlorbutan, zu verbessern. Dies könnte für Grundlagenforscher in der Biotechnologie- und Pharmabranche interessant sein, die nach neuen Methoden des biologischen Abbaus für industrielle Anwendungen suchen (Benedetti et al., 2016).
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/L
Wasser: ≤ 0,01 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 227 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 232 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 250 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorbutan
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup