Fortfahren mit
1.00994
2-Propanol
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein/REAXYS Number:
635639
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)