Merck
1.00860
Molybdenum Cell Test, photometric
photometric, 0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Molybdän-Küvettentest, photometric, 0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
molybdenum
measuring range
0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
drinking water
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,02–1,00 mg/l Mo 0,03–1,67 mg/l MoO₄²⁻ 0,04–2,15 mg/l Na₂MoO₄ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Molybdän-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Molybdängehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In Gegenwart eines kationischen Tensids reagiert Molybdän(VI) mit Brompyrogallolrot, um einen blauen Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials