Fortfahren mit
1.00640
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Synonym(e):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105323
Quality Segment
density
1.03 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)