Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,60 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
loss
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.01%, K: ≤0.005%, N: ≤0.005%, Na: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,2 %
Mit Ammoniak ausfällbare Substanzen: ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for analysis EMSURE® | description for synthesis | description ACS reagent, ≥98.0% | description 99.99% trace metals basis |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form powder or flakes |
| assay ≥99.0% (iodometric) | assay - | assay ≥98.0% | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH <1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH <1 (20 °C, 100 g/L) | pH - |
| mp 197 °C | mp 197 °C | mp 196 °C (dec.) (lit.) | mp 196 °C (dec.) (lit.) |
| impurities ≤0.02% Substances precipitated by ammonia | impurities - | impurities ≤0.01% insolubles | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrom(VI)-oxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1333-82-0
1333-82-0
1333-82-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?