Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
pharmaceutical, microbiology
Quality Segment
agency
ISO 6579-1, USP 31
description
FDA-BAM
form
powder
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
General description
Colonies of H2S positive Salmonella exhibit blackening due to the formation of iron sulfide. The media selectivity is enhanced by the presence of brilliant green and bismuth sulfite which inhibit the growth of gram-positive bacteria and coliforms in the sample.
Peptone, meat extract and glucose allow good growth. Disodium phosphate acts as a buffer to maintain pH and agar is the solidifying agent.
Application
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10045-89-3