Merck
09-864
Anti-JHDM1B-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, protein containing CXXC domain 2, ju
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
30
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM2B(84678)
General description
JmjC domain-containing histone demethylation protein 1B, auch bekannt als Lysine-specific demethylase 2B, ist ein Zellkernenzym, das beim Menschen durch das Gen JHDM1B (auch bekannt als KDM2B) kodiert wird. JHDM1A/KDM2B besitzt eine H3K36-spezifische Demethylase-Aktivität mit einer Präferenz für H3K36me2 gegenüber H3K36me und H3K36me3 (PMID 16362057). Berichten zufolge reguliert JHDM1A/KDM2B die Zellproliferation negativ, indem es auf rDNA abzielt und dadurch die Transkription von rRNA auf JmjC-Domäne-abhängige Weise unterdrückt (PMID 17994099).
~ 165 kDa gemessen. In manchen Lysaten kann eine nichtcharakterisierte Bande bei einer geringeren Molekülmasse nachgewiesen werden.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem JHDM1B entspricht.
Application
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies JHDM1B in NIH/3T3- und HeLa-Zellen nach.
Immunzytochemische Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen JHDM1B in A431-Zellen nach.
Der Anti-JHDM1B-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von JHDM1B, auch bekannt als lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, und wurde in WB und ICC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zellkernrezeptoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zellkernextrakt
Mittels Western Blot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies JHDM1B in 10 µg HeLa-Zellkernextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c