Fortfahren mit
07-806
Anti-phospho-c-Kit-(Tyr568/Tyr570)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
KIT, CD117, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr568/pTyr570)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Immunogen
Peptid, das der Aminosäurenregion, die das phospho-c-Kit (Tyr568/Tyr570) von Mensch, Maus, Ratten, Huhn, Rind und Hund umgibt, entspricht.
Application
Der Anti-phospho-c-Kit(Tyr568/Tyr570)-Antikörper ist ein Antikörper gegen phospho-c-Kit (Tyr568/Tyr570) zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der vollständigen Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte erwartet.
Erkennt Phospho-c-Kit (Tyr568/Tyr570)
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF2053WH0003815M2SRP0342
description
Upstate®, from rabbit
description
clone 2C11, from mouse
description
clone 6F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE)
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
clone
polyclonal
clone
2C11, monoclonal
clone
6F2, monoclonal
clone
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)