Merck
07-471
Anti-Daxx-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-BING2, Anti-DAP6, Anti-EAP1, Anti-SMIM40
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
36
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse, hamster
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Daxx(101836409)
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
rat ... Daxx(140926)
General description
110 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 472–740 von humanem Daxx entspricht.
Application
Der Anti-Daxx-Antikörper ist ein Antikörper gegen Daxx zur Verwendung in IP, WB und IC.
Biochem/physiol Actions
Daxx
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Laden Sie 20 μg reduziertes Extrakt pro Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-445
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1