Direkt zum Inhalt
07-442-AF488
Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Histon-Proteine sind stark posttranslational modifiziert, wobei Histon H3 das am stärksten modifizierte der fünf Histone ist. Die Sequenzvarianten und variablen Modifikationszustände von Histon H3 spielen wahrscheinlich eine Rolle für die Dynamik und Langzeitregulation von Genen. Di- und Tri-Methylierung von Histon H3 sind Gen-Silencing-Markierungen, während das Entfernen dieser Markierungen durch die Dimethylase-Gene Jmjd1a und Jmjd2c zur Genaktivierung führt. Dieses Produkt ist eine konjugierte Version von Katalognr. 07-442.
~17 kDa gemessen (beziehen Sie sich auf Katalognr. 07-442)
Immunogen
Lineares Peptid, das an Lys9 trimethyliertem Histon H3 entspricht.
Application
Dieser Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat ist zur Verwendung in ICC für den Nachweis von Phospho-Histon H3 (Lys9) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-Konjugat in Puffer mit PBS, 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie an HeLa-Zelllysat beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Trimethyl-Histon H3 (Lys9) in HeLa-Zellen nach.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)