Fortfahren mit
07-330-AF488
Anti-PARD3-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Partitioning defective 3 homolog, PAR-3, PARD-3, Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, ASIP, CTCL tumor antigen se2-5, PAR3-alpha, Partitioning-defective 3, Alexa Fluor 488 Conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, canine, human, rat, frog, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PARD3(56288)
General description
PARD3-Homolog (UniProt Q8TEW0; auch bekannt als ASIP, Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, Bazooka, CTCL-Tumorantigen se2-5, Par-3 family cell polarity regulator alpha, Par-3 partitioning defective 3 homolog, PAR3-alpha, Protein-Phosphatase 1 regulatorische Untereinheit 118) wird beim Menschen von PARD3-Gen (auch bekannt als Baz, PAR3, PAR3A, PARD3A, PPP1R118, Gen-ID 56288) kodiert. PAR3 ist ein PDZ(PSD95/Dlg/ZO-1)-Domäne-haltiges Membrangerüstadapterprotein, das bei der Bildung der Tight Junction (TJ) von Epithelzellen sowie bei der Erhaltung der apikal-basalen Polarität eine wichtige Rolle spielt. Zusammen mit PAR6, atypischer Proteinkinase C (aPKC) und der Rho-GTPase CDC42 bildet PAR3 einen Komplex, der die Umstrukturierung des Zytoskeletts, den Post-Golgi-Vesikeltransport, die Polarisation des Mikrotubulusnetzwerks und die asymmetrische Zellteilung reguliert. PAR6 interagiert direkt mit den aPKC-Isoformen iota/lambda und zeta, um den Komplexkern zu bilden. Die Rekrutierung von GTP-gebundener CDC42 an den PAR6-aPKC-Kern leitet eine Phosphorylierung/Aktivierung durch PAR6 sowie eine anschließende PAR3-Bindung ein. Ein weiterer quaternärer apikaler Verbindungskomplex (AJC, apical junctional complex), Willin–Par6-aPKC–PAR3, wurde ebenfalls beschrieben. In diesem Fall phosphoryliert die komplexassoziierte aPKC ROCK, was zur Dissoziation von ROCK von dem AJC führt, wodurch eine übermäßige ROCK-abhängig apikale Konstriktion verhindert wird.
~ 180, 150, 100 kDa gemessen.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 457–744 von Maus-PAR-3 (Zugangsnummer AY02657) entspricht.
Application
Dieser Anti-PARD3-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat ist zur Verwendung in der Immunzytochemie für den Nachweis von PARD3 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Adhäsion (CAM)
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies PARD3 in A431- und NIH/3T3-Zellen nach.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 07-330) eignet sich auch für Western Blot, Immunzytochemie und Immunhistochemie.
Biochem/physiol Actions
Eine Reaktion mit allen 11 gespleißten Isoformen (UniProt Q8TEW0-1 bis Q8TEW0-11) wird erwartet.
Physical form
Aufgereinigter Kaninchen-Konjugant-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HUVEC beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies PARD3 in HUVEC nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)