Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 402,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, canine
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr308)
Gene Information
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
General description
Immunogen
Application
Western-Blot-Analyse:
Nicht für WB empfohlen, da es mehrere Banden erzeugt. Bitte beziehen Sie sich auf 05-802R
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Der Antikörper wurde mit IHC-Select Detection mit HRP-DAB auf 1:500 verdünnt.
Other Notes
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?