Fortfahren mit
06-519-AF488
Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper, Alexa Fluor™ 488-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), cAMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), CREB-1 (pSer133), CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133), CREB-B (pSer119)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 647
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Zyklisches AMP-responsive Element-bindendes Protein 1 (UniProt P16220; auch bekannt als cAMP-reaktives Element-bindendes Protein 1, CREB-1) wird durch das Gen CREB1 (Gen-ID 1385) beim Menschen kodiert. CREB ist ein Transkriptionsfaktor, der die cAMP-Reaktionselemente (CRE) bindet und die Transkription der nachgeschalteten Gene reguliert. Die CREB-Aktivität wird durch Phosphorylierung durch verschiedene Kinasen, darunter PKA und Ca2+/Calmodulin-abhängige Proteinkinasen, reguliert. Zu den Genen, die bekanntermaßen durch CREB reguliert werden, gehören c-fos, BDNF, Tyrosinhydroxylase, Neuropeptide (wie Somatostatin, Enkephalin, VGF und Corticotropin-Releasing-Hormon) sowie die Gene für die zirkadiane Uhr PER1 und PER2. CREB ist für die Gedächtnisbildung bei einer Vielzahl von Spezies von entscheidender Bedeutung.
~43 kDa gemessen.
Immunogen
Epitop: pSer133.
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren entspricht, die das phosphorylierte Ser133 von CREB-A einschließen und umschließen.
Application
Anti-Phospho-CREB (Ser133)-Antikörper, Alexa Fluor™ 488-Konjugat ist ein Antikörper gegen Phospho-CREB zur Verwendung in der Immunfluoreszenz.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 06-519) eignet sich auch für Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA), Immunhistochemie und Western Blot.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Erkennt die phosphorylierten gespleißten Isoformen CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133) und CREB-B (pSer119), berichtet durch (UniProt P16220). Kann auch phosphoryliertes CREM und ATF-1, die eine homologe Sequenz zu der des Immunogenpeptids enthalten, erkennen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunfluoreszenz in Hirngewebe der Ratte beurteilt.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-CREB (Ser133) in Rattenhirngewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)