Direkt zum Inhalt
06-284-AF488
Anti-Nitrotyrosin-Antikörper, Alexa Fluor 488 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Nitrotyrosine AlexaFluor 488 Conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
nitration (Tyr)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Nitrotyrosin wird durch die Wirkung von reaktiven Stickstoffspezies wie Peroxinitrit und Stickstoffdioxid auf die Tyrosinreste in Proteinen erzeugt. Nitrotyrosin ist ein Indikator für Zellschäden, Entzündungen und Stickoxidproduktion. Sowohl freies Tyrosin als auch proteingebundenes Tyrosin sind anfällig für eine Nitrierung. Bei verschiedenen pathologischen Zuständen ist der oxidative Stress erhöht, was zur Bildung von Superoxid und Stickoxid führt, die reagieren, um Peroxinitrit (ONOO-) zu bilden, ein hochreaktives Molekül. Es löst die Oxidation von Proteinen und Lipiden sowie DNA-Schäden aus, was zum Verlust der Protein- und Lipidfunktion führt und die Wahrscheinlichkeit für Genmutationen erhöhen kann. Ein häufigeres Auftreten der Proteinnitrierung wurde unter anderem für Diabetes, atherosklerotische Plaques und rheumatoide Arthritis gemeldet. Nitrotyrosin kann durch eine Aminosäurenanalyse von Proteinhydrolysaten gemessen und in Zellen und Gewebe durch immunzytochemische Verfahren mit Antikörpern gegen Nitrotyrosin nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: Nitriertes Tyrosin
Nitriertes Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH).
Application
Anti-Nitrotyrosin-Antikörper AlexaFluor 488 Konjugat, Katalognr. 06-284-AF488, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der Tyrosin-nitrierte Proteine nachweist und zur Verwendung in der Immunzytochemie geprüft wurde.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 06-284) eignet sich auch für Western Blot, Immunzytochemie, Immunhistochemie und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Biochem/physiol Actions
Der polyklonale Antikörper aus Kaninchen weist Tyrosin-nitrierte Proteine nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Kaninchen-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunhistochemie an mit Peroxinitrit behandelten A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nitrotyrosin in 5 mmol/l mit Peroxinitrit behandelten A431-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)