Fortfahren mit
06-236
Anti-Giα1/2-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
14
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAI1(2770)
General description
40 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid mit 10 Resten (KNNLKDCGLF), das dem C-Terminus von Giα1 und Giα2 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Weisen Sie Giα1/2 mit diesem Anti-Giα1/2-Antikörper nach, der zur Verwendung in IC, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Giα1 und Giα2.
Physical form
Ein verdünntes Kaninchenserum in PBS (50 mmol/l KHPO4, 140 mmol/l NaCl). Gefrorene Lösung
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Regelmäßig mittels Immunblot an einem mikrosomalen Präparat von Rattenhirn oder solubilisierten Plasmamembranen von Maus-3T3/A31-Fibroblasten beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-27005-555-I05-1403
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
7H7, monoclonal
clone
L5, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
species reactivity
hamster, mouse, rat, human
species reactivity
-
species reactivity
guinea pig (43%), rat (69%), bovine (100%), human (62%), mouse (69%)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... GNAI1(2770)
Gene Information
human ... GNAI3(2773)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GNAI2(2771)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1