Fortfahren mit
05-871
Anti-Faktor VIII-Antikörper, Klon GMA-012
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Faktor-VIII-Antikörper, Anti-Faktor-VIII-Antikörper Klon GMA-012, Faktor-VIII-Nachweis-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-012, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-012, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), F8(2157)
General description
Molekülmasse 280 kDa
Immunogen
Aufgereinigter humaner Faktor VIII
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Weisen Sie Faktor VIII mit diesem Anti-Faktor VIII-Antikörper, Klon GMA-012, nach, der zur Verwendung in ELISA und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Faktor VIII:
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an humanem Faktor VIII beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-86205-88005-881
description
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
description
clone GMA-013, Upstate®, from mouse
description
clone GMA-020, Upstate®, from mouse
description
clone GMA-320, Upstate®, from mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
GMA-012, monoclonal
clone
GMA-013, monoclonal
clone
GMA-020, monoclonal
clone
GMA-320, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P00451
UniProt accession no.
P00747
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P13726
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)