Fortfahren mit
05-666
Anti-BRCA2-Antikörper, Klon 5.23
clone 5.23, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti BRCC2, Anti-BROVCA2, Anti-FACD, Anti-FAD, Anti-FAD1, Anti-FANCD, Anti-FANCD1, Anti-GLM3, Anti-PNCA2, Anti-XRCC11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5.23, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
15
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2563
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5.23, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA2(675)
General description
390 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 295–3418 von humanem BRCA2-Protein entspricht
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Weisen Sie BRCA2 mit diesem Anti-BRCA2-Antikörper, Klon 5.23 (monoklonaler Antikörper der Maus), nach, der in WB und ICC funktioniert.
Biochem/physiol Actions
BRCA2
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei 2–8 °C aufbewahren. Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei 2–8 °C aufbewahren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Laden Sie 20 μg reduziertes Extrakt pro Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt
Other Notes
Aufgrund von Lizenzvereinbarungen kann dieses Produkt nicht zum Weiterverkauf erworben werden.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-23307-434HPA026815
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
5.23, monoclonal
clone
4.47, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P51587
UniProt accession no.
Q05397
UniProt accession no.
P38398
UniProt accession no.
P51587
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1