Fortfahren mit
05-649
Anti-Chk2-Antikörper, Klon 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 549,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
67
€ 549,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
General description
67 kDa
Das p53-Tumorsuppressor-Gen integriert zahlreiche Signale, die Leben und Tod von Zellen steuern. Mehrere neuartige Moleküle, die an der p53-Signalisierung beteiligt sind, einschließlich Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD und PID/MTA2, wurden kürzlich entdeckt. Die Checkpoint-Kinase Chk2 ist das Säugetier-Homolog zu Hefe-Cds1/RAD53. Als Reaktion auf DNA-Schäden phosphoryliert und aktiviert die Checkpoint-Kinase ATM Chk2, was wiederum p53 direkt phosphoryliert und aktiviert. Chk2 dient als Downstream-Effektor für ATM, um die Aktivierung von p53 zu vermitteln. Chk2 phosphoryliert und aktiviert außerdem BRCA1, das Produkt eines Tumorsuppressor-Gens, das bei Brust- und Eierstockkrebs mutiert ist.
Immunogen
Mischung aus zwei GST-Fusionsproteinen, die den Resten 1–223 und 217–543 von humanem Chk2 entsprechen.
Application
Der Anti-Chk2-Antikörper, Klon 7 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Chk2, auch bekannt als CHK2-Checkpoint-Homolog (S. Pombe), Serin/Threonin-Proteinkinase CHK2, und wurde in WB, IP und ICC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunpräzipitation: Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers Chk2 aus HeLa-Zellen immunpräzipitierte.
Immunzytochemie: Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers Chk2 in HeLa-Zellen nachwies.
Immunzytochemie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Chk2 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere wurden nicht geprüft.
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Ratte erwartet.
Chk2
Physical form
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Über Protein G aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen, HeLa-, 3T3/A31- oder A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,1–1 μg/ml dieser Charge wies Chk2 in RIPA-Lysaten aus Jurkat-Zellen nach. Eine frühere Charge wies Chk2 in Lysaten von HeLa-, 3T3/A31- und A431-Zellen nach.
Other Notes
Ersetzt: MABE491
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700401SAB5700428SAB5700513
description
clone 7, Upstate®, from mouse
description
-
description
-
description
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)