Merck
05-525
Anti-RAD50-Antikörper, Klon 13B3/2C6
clone 13B3/2C6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-NBSLD, Anti-RAD502, Anti-hRad50
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13B3/2C6, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
19
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13B3/2C6, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
General description
153 kDa
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 1–425 von humanem RAD50 entspricht
Application
Anti-RAD50-Antikörper Klon 13B3/2C6 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von RAD50 und wurde in IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Biochem/physiol Actions
RAD50
Physical form
10 mmol/l PBS, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt geben und das Gemisch 5 Minuten lang einkochen. 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernlysat beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c