Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CP36, monoclonal, CP74, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CP36, monoclonal, CP74, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1A(1026)
General description
21 kDa
Zwei Familien von Cyclin-abhängigen Kinaseinhibitoren (CKI) wurden identifiziert. Die p21WAF1/Cip1-Familie hemmt alle am G1/S-Übergang beteiligten Kinasen. Die p16INK4a-Familie hemmt Cdk4 und Cdk6 spezifisch. Die biochemischen Aktivitäten und Expressionsmuster von CKI bei der Entwicklung implizieren diese Proteine als primäre Effektoren der Signalwege, die den Austritt aus dem Zellzyklus steuern, ein Ereignis, das für die Differenzierung wesentlich ist. Studien zeigten, dass p21WAF1/Cip1 eng an die G1- und S-Phasekinasen, Cyclin E/Cdk2, Cyclin D/Cdk4 und Cyclin A/Cdk2, bindet und deren Aktivität wirksam hemmt, wogegen p21WAF1/Cip1 ein schlechter Inhibitor der G2/M-Phasekinase Cyclin B/Cdc2 ist. Außerdem hemmt p21WAF1/Cip1 das Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen (PCNA), bindet und hemmt die Inaktivierung von Rb, was wesentlich für den Fortschritt des Zellzyklus ist, und kann auch mit E2F interagieren und Zellen vor der p53-vermittelten Apoptose schützen.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 1–80
Rekombinantes humanes Cip1 von voller Länge mit einem Histidin-Tag.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation: 4 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten Cip1 aus 500 μg HeLa-Zellkernextrakt.
Verwenden Sie den Anti-p21/WAF1/Cip1-Antikörper (monoklonaler Antikörper der Maus), der in WB und IP validiert wurde, um p21/WAF1/Cip1 nachzuweisen, auch als CDK-interagierendes Protein oder Cyclin-abhängiger Kinaseinhibitor 1A bekannt.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Erkennt Cip1, Molekülmasse 21 kDa
Physical form
Aufgereinigte, gepoolte monoklonale Maus-IgGs in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Mittels Western Blot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen Cip1 in 20 μg HeLa-Zellkernextrakt nach.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen Cip1 in 20 μg HeLa-Zellkernextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?