Merck
05-1413
Anti-CD45RA-Antikörper, Klon MEM 56
clone MEM 56, from mouse
Synonym(e):
CD45 antigen, Leukocyte common antigen precursor, SCID due to PTPRC deficiency, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, Human homolog of severe combined immunodeficiency due to PTPRC deficiency, Leukocyte-common antigen, Protein tyrosine phosph
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MEM 56, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MEM 56, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human, rat
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
CD45 ist eine Rezeptor-Tyrosin-Phosphatase, die für die antigeninduzierte Signalisierung in T-Zellen und B-Zellen erforderlich ist. Ihre Substrate sind unbekannt. Interessanterweise assoziiert sie mit verschiedenen Tyrosin-Kinasen der Src-Familie, die durch eine Tyrosin-Phosphorylierung an ihren C-Termini gehemmt werden, was auf einen Mechanismus für die Signalisierung durch CD45 hindeutet.
~ 220 kDa
Application
Der Anti-CD45RA-Antikörper, Klon MEM 56 erkennt die Konzentration von CD45RA und wurde für die Verwendung in FC, IF, IH(P), IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunfluoreszenz: Identifizierung von CD4+-Suppressor/Induktor-Zellen durch indirekte Immunfluoreszenzfärbung.
Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wies die 220-kDa-Molekülmasse-Komponente des Leucocyte-Common-Antigen-Komplexes bei der Immunpräzipitation nach.
Durchflusszytometrie: Aufreinigung oder Abbau von CD4+-Suppressor/Induktor-Zellen durch Zellsortierung oder Planungstechniken wurden an einer früheren Charge durchgeführt.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Prüfung einer früheren Charge.
Identifizierung von CD45R+-Lymphozyten in Kryostatschnitten von gefrorenem Gewebe und in Formalin fixierten, in Wachs eingebettetem Gewebe.
Optimale Färbung des monoklonalen CD45RA-Antikörpers: Tonsille
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die 220-kDa-Molekülmasse-Komponente des Leucocyte-Common-Antigen-Komplexes, der auf einigen CD4+-T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und CD8+-Lymphozyten exprimiert wird. Die CD45R+/CD4+-Lymphozyten üben in In-vitro-Assaysystemen eine Suppressor/Induktor-Aktivität aus.
Antigen-Verteilung:
B-Zellen (lg+) >95 %
T-Zellen (E+) 70 + 10 %
Periphere Blutlymphozyten 68 + 8 %
T-Zellen (CD4+) 50 + 10 %
Monozyten 50 + 20 %
Thymozyten <5 %
Granulozyten <1 %
Physical form
Aufgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin.
Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei 2–8 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum aufbewahren
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
RAW264-Zelllysat
Routinemäßig mittels Western-Blot an RAW-264-Lysaten der Maus beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies CD45RA in 10 μg RAW 264 nach.
Other Notes
Ersetzt: 04-1102
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c