Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Apu2, monoclonal
species reactivity
rabbit, mouse, human, rat
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
DI-UBIQUITIN-PROTEIN ERHÄLTLICH!
Rekombinantes Di-Ubiquitin-Protein (Lys48-verknüpft)(17-10408)
Rekombinantes Di-Ubiquitin-Protein (Lys48-verknüpft)(17-10408)
Polyubiquitinketten, die über den Lys48-Rest des Ubiquitins verbunden sind, sind am häufigsten mit Proteinen assoziiert, die auf einen proteosomalen Abbau abzielen.
Im Gegensatz dazu sind Polyubiquitinketten, die über den Lys63-Rest des Ubiquitins (Ub) verbunden sind, mit nicht proteolytischen Funktionen wie der Signaltransduktion assoziiert. Lys63-verknüpfte PolyUb-Ketten verbinden Komponenten der NFκB-Signalisierung auf eine äußerst regulierte Art und Weise und genetische Untersuchungsergebnisse belegen, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten an der Stressreaktion und DNA-Reparatur beteiligt sind. Forschungsarbeiten an Hefen deuten darauf hin, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten die Endozytose stimulieren.
Im Gegensatz dazu sind Polyubiquitinketten, die über den Lys63-Rest des Ubiquitins (Ub) verbunden sind, mit nicht proteolytischen Funktionen wie der Signaltransduktion assoziiert. Lys63-verknüpfte PolyUb-Ketten verbinden Komponenten der NFκB-Signalisierung auf eine äußerst regulierte Art und Weise und genetische Untersuchungsergebnisse belegen, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten an der Stressreaktion und DNA-Reparatur beteiligt sind. Forschungsarbeiten an Hefen deuten darauf hin, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten die Endozytose stimulieren.
Unterschiedlich
Immunogen
Als Immunogen wurde an Lys48 gebundenes menschliches Di-Ubiquitin verwendet.
Epitop: Lys48-Ubiquitinierungsstelle
Application
Immunhistochemie:
Ubiquitin-Färbung (Lys48-spezifisch) von Hirnschnitten der Ratte (linke Abbildung) oder des menschlichen Brustkarzinoms (rechte Abbildung). Mithilfe des Färbemusters werden Axone von Neuronen im Hirngewebe, aber nicht die sie umgebenden Gliazellen erkannt und das Zytoplasma der Brusttumorzellen wird ohne nukleäre Beteiligung stark nachgewiesen.
Immunzytochemie:
Konfokale IF-Analyse von NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen unter Verwendung von Anti-Ubiquitin (Lys48-spezifisch) (rot). Aktin-Filamente wurden mit AlexaFluor 488-Phalloidin (grün) markiert. Kernmaterial wird mit DAPI (blau) gefärbt.
Durchflusszytometrie:
Durchflusszytometrische Analyse von Jurkat-Zellen mit Anti-Ubiquitin, Lys48-spezifisch (Nr. 05-1307) (blau) und Kaninchen-IgG-Kontrolle (rot).
Immunpräzipitation:
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Anti-Ubiquitin (Lys48-spezifisch), Klon Apu2, ausgefällte ubiquitinhaltige Proteine aus HeLa-Zelllysaten.
Hemmungs-Assay:
Vorinkubation von Anti-Ubiquitin, Lys48-spezifisch, mit K48-Multiubiquitin-Ketten hemmt die Bindung an HeLa-Zelllysat in Western Blots.
Ubiquitin-Färbung (Lys48-spezifisch) von Hirnschnitten der Ratte (linke Abbildung) oder des menschlichen Brustkarzinoms (rechte Abbildung). Mithilfe des Färbemusters werden Axone von Neuronen im Hirngewebe, aber nicht die sie umgebenden Gliazellen erkannt und das Zytoplasma der Brusttumorzellen wird ohne nukleäre Beteiligung stark nachgewiesen.
Immunzytochemie:
Konfokale IF-Analyse von NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen unter Verwendung von Anti-Ubiquitin (Lys48-spezifisch) (rot). Aktin-Filamente wurden mit AlexaFluor 488-Phalloidin (grün) markiert. Kernmaterial wird mit DAPI (blau) gefärbt.
Durchflusszytometrie:
Durchflusszytometrische Analyse von Jurkat-Zellen mit Anti-Ubiquitin, Lys48-spezifisch (Nr. 05-1307) (blau) und Kaninchen-IgG-Kontrolle (rot).
Immunpräzipitation:
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Anti-Ubiquitin (Lys48-spezifisch), Klon Apu2, ausgefällte ubiquitinhaltige Proteine aus HeLa-Zelllysaten.
Hemmungs-Assay:
Vorinkubation von Anti-Ubiquitin, Lys48-spezifisch, mit K48-Multiubiquitin-Ketten hemmt die Bindung an HeLa-Zelllysat in Western Blots.
Anti-Ubiquitin-Antikörper, Lys48-spezifisch, Klon Apu2 ist ein qualitativ hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper zur Bestimmung von Ubiquitin und wurde in FC, ICC, IP, IHC, WB und PIA validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitin-Metabolismus
Ubiquitin & Ubiquitin-Metabolismus
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine breite Kreuzreaktivität der Spezies erwartet.
Erkennt an Lys48 gebundenes Ubiquitin. Erkennt kein an Lys63 gebundenes oder freies Ubiquitin.
Physical form
Ein mit Protein A aufgereinigter rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der aus einem humanisierten fAb-Fragment besteht, das an einen in einem rekombinanten CHO-Antikörpersystem produzierten Kaninchen-Fc-Schwanz fusioniert ist. In 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Ab dem Empfangsdatum 1 Jahr lang bei 2–8 °C stabil.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:1000–1:5000 können Lys-48-Ubiquitinketten mithilfe von Western Blots nachgewiesen werden.
Mit einer Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:1000–1:5000 können Lys-48-Ubiquitinketten mithilfe von Western Blots nachgewiesen werden.
Kontrolle
Lys48-Polyubiquitinketten.
Lys48-Polyubiquitinketten.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?