Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 583,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA307, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, ELISA, ICC, IP, WB, multiplexing
Citations:
16
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA307, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Histon-Proteine sind stark posttranslational modifiziert, wobei Histon H3 das am stärksten modifizierte der fünf Histone ist. Die Sequenzvarianten und variablen Modifikationszustände von Histon H3 spielen wahrscheinlich eine Rolle für die Dynamik und Langzeitregulation von Genen. Di- und Tri-Methylierung von Histon H3 sind Gen-Silencing-Markierungen, während das Entfernen dieser Markierungen durch die Dimethylase-Gene Jmjd1a und Jmjd2c zur Genaktivierung führt.
~17 kDa
Immunogen
Epitop: Dimethyl-Lys9
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–19 von humanem Histon H3, dimethyliert an Lys9, konjugiert an KLH, entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente pro IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation unterzogen, wobei 2 µg eines normalen Maus-IgG- oder eines Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9-)Antikörpers, Klon CMA307, und das Magna-ChIP-G-Kit (Best.-Nr. 17-611) verwendet wurden. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Dimethyl-Histon H3 (Lys9)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde mittels qPCR unter Verwendung von ChIP-Primern B-Globin überprüft.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Best.-Nr. 17-409) oder EZ-ChIP (Best.-Nr. 17-371).
Dot-Blot-Analyse: Absurance-Histon-H3-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und Absurance-Histon-H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-665), die Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Best.-Nr. 05-1249, Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9-)Antikörper, Klon CMA307, bei 2,0 μg/ml (1:500-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
ELISA:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für ELISA geeignet befunden. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunzytochemie geeignet befunden (Kimura, 2008).
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunpräzipitation geeignet befunden (Kimura, 2008).
Multiplexing:
Dieser Antikörper erkennt spezifisch das an Lys9 dimethylierte Histon H3 im Luminex Assay.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente pro IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation unterzogen, wobei 2 µg eines normalen Maus-IgG- oder eines Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9-)Antikörpers, Klon CMA307, und das Magna-ChIP-G-Kit (Best.-Nr. 17-611) verwendet wurden. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Dimethyl-Histon H3 (Lys9)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde mittels qPCR unter Verwendung von ChIP-Primern B-Globin überprüft.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Best.-Nr. 17-409) oder EZ-ChIP (Best.-Nr. 17-371).
Dot-Blot-Analyse: Absurance-Histon-H3-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und Absurance-Histon-H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-665), die Histon-Peptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Best.-Nr. 05-1249, Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9-)Antikörper, Klon CMA307, bei 2,0 μg/ml (1:500-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
ELISA:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für ELISA geeignet befunden. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunzytochemie geeignet befunden (Kimura, 2008).
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunpräzipitation geeignet befunden (Kimura, 2008).
Multiplexing:
Dieser Antikörper erkennt spezifisch das an Lys9 dimethylierte Histon H3 im Luminex Assay.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9)-Antikörper, Klon CMA307 (monoklonaler Maus-Antikörper), validiert in WB, ELISA, ICC, IP und Mplex zum Nachweis von Dimethyl-Histon-H3 (Lys9) (andere Bezeichnungen sind H3K9me2, Histon-H3 (Dimethyl K9)).
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine breite artenübergreifende Kreuzreaktivität erwartet.
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, wenn es an Lys9 dimethyliert ist. Die Phosphorylierung von Ser10 beeinträchtigt die Antikörperbindung an Dimethyl-Lys9.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Überstand von monoklonalem Maus-IgG1κ in PBS mit 0,05% Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
HeLa-Säureextrakt
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:10.000 dieser Charge wurde Dimethyl-Histon H3 in HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: 04-791
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?